Learn More
Cinnamic Aldehyde, 99%, MP Biomedicals
Product Code. 11472052 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 11472052
Brand: MP Biomedicals 0215069090
Identifiants chimiques
CAS 104-55-2
Molecular Formula C9H8O
Molecular Weight (g/mol) 132.162
InChI Key KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Spécification
Assay Percent Range 99%
Quantity 500 g
Formula Weight 132.2
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1mL = approx. 1.05g
Chemical Name or Material Cinnamic Aldehyde
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cinnamic Aldehyde
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Skin sensitiser Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Conseils de prudence
  • P101-If medical advice is needed, have product container or label at hand.
  • P102-Keep out of reach of children.
  • P103-Read label before use.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contains : cinnamaldehyde
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis