missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ciliobrevin A, MedChemExpress

Product Code. 16463168
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16463168

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY100790

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Ciliobrevin A (HPI-4) is a hedgehog (Hh) signaling pathway inhibitor with median inhibitory concentration (IC50) less than 10 μM.

Ciliobrevin A (HPI-4) is a hedgehog (Hh) signaling pathway inhibitor with median inhibitory concentration (IC50) less than 10 μM.

Spécification

Chemical Name or Material Ciliobrevin A
Physical Form Solid
CAS 302803-72-1
Color Yellow
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C17H9Cl2N3O2
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Synonym HPI-4
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (279.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)=O)=C(N2)\NC3=C(C=CC=C3)C2=O
Molecular Weight (g/mol) 358.18
Formula Weight 358.18
Percent Purity 98.57%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis