Learn More
Chromium(III) chloride hexahydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Product Code. 11300939
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11300939
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010686.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as an organic synthesis catalyst and as an additive to intravenous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10060-12-5
Molecular Formula Cl3CrH12O6
Molecular Weight (g/mol) 266.44
MDL Number MFCD00149660
InChI Key LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Spezifikation
Melting Point 83°C
Color Green
Physical Form Crystalline Aggregates
Quantity 25 g
Linear Formula CrCl3·6H2O
UN Number UN3260
Merck Index 14,2222
Solubility Information Soluble in water and alcohol. Insoluble in diethyl ether.
IUPAC Name trichlorochromium;hexahydrate
Formula Weight 266.45 (158.35 Anhydrous)
Percent Purity 99.998%
Grade Puratronic™
Odor Odorless
Density 1.835 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Chromium(III) chloride hexahydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt