Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Vial Racks
Product Code. 10235812
Click to view available options
Holds:
Vials
Vials (100)
Vials (104)
Vials (105)
Material:
Aluminum
Foam
Plastic
For Use With (Equipment):
11 mm OD Vials
12 mm OD Vials
15 mm OD Vials
22 to 23mm OD Vials
22-23 mm OD Vials
8 mm OD Vials
Unit Size:
Each
Pack of 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10235812
Marca: Thermo Scientific™ T28
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ensure a safe working position on the lab bench and during transport with these robust vial racks.
Save space in the fridge while ensuring a safe working position on the bench and during transport. Available in a various materials, colors and capacities, Thermo Scientific™ Chromacol Vial Racks meet a variety of application needs
Choose from an assortment of chemically resistant and fairly robust racks.
  • Aluminum and plastic models are temperature resistant from -90 to +121°C (-130 to +250°F)
  • Aluminum and plastic models are autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Vial Rack
Description Vial Rack
Autoclavable Autoclavable
Color Silver
Holds Vials
Material Aluminum
Positions 28
For Use With (Equipment) 22-23 mm OD Vials
Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado