Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Septum 12mm SILICONE/PTFE 1.43mm THICK
Description
- 12mm Septa
- White silicone
- PTFE Seal
- Extrememly soft
- Supplied in packs of 500
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) Outer | 12 mm |
| Material | Silicone |
| Thickness (Metric) | 1.43 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?