Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Base Material | Silica |
| Carbon Load | 14% |
| Column Capacity (Metric) | 3 mL |
| Column Type | SPE |
| Bed Weight | 500 mg |
| For Use With (Application) | Solid Phase Extraction |
| Particle Size | 45 μm |
| Sorbent | Chromabond C18 |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Functionality/Interaction Type | Polar secondary interaction |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?