missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals Chinchilla Diet, Synthetic, Powder
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
10 kg
20 kg
50 kg
Unit Size:
10kg
20kg
50kg
Descrizione
- Diet specifically formulated for chinchilla
- Synthetic powder containing casein, fiber, salt and vitamin fortification
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Autoclavable |
| Product Type | Animal Diet |
| Disposable | Single-use |
| Format | Powder |
| Quantity | 10 kg |
| Sterility | Non-sterile |
| Storage Requirements | Room Temperature |
| Length (English) | 1 ft. |
| Length (Metric) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto