Learn More
Heathrow Scientific™ Tough-Tags™ Large Labels for Laser Printers
Produktkod. 12682580
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
White
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12682580
missing translation for 'mfr': Heathrow Scientific™ TTLW2016
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ensure microtube labels stay put through any lab procedure. Tough-Tags™ Large Labels for Laser Printers won’t peel or migrate, even with exposure to extreme temperatures, caustic agents or centrifugation.
Superior to conventional tapes and labels for use in research and clinical laboratories.
  • Constructed of thin, chemically inert polyolefin with strong acrylic adhesive.
  • Wrap-around labels adhere to most plastic, glass and metal mictrotubes and other items.
  • Labels won’t peel or migrate so they can slide easily in centrifuge rotors without binding or catching.
  • Wide assortment of colors for easy sample or researcher identification.
  • Pre-cut, peel-off labels in convenient no-jam printer sheets.
Withstands extreme environments so tubes stay clearly identified.
  • Heat: steam autoclaving, boiling water
  • Cold: freezer temperatures to -80°C
  • Organic solvents and caustic agents
  • Centrifugation
Specifikationer
Autoclavable Autoclavable
Adhesive Type Acrylic
Color White
Display Blank
Finish Matte
Format Sheet
Material Polyolefin
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Label
Sterility Non-sterile
Display Text Blank
For Use With (Application) Microcentrifuge tubes and other containers in the research and clinical laboratory
For Use With (Equipment) 1.5/2.0 mL Tubes
Labels per Row 5
Labels per Sheet 85
Life Span Single-use
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
No. per Pack 2125 Labels
Quantity 25 Sheets/Pk.
Shape Rectangle
Dimensions (LxW) 33 x 13 mm
Length (English) 1.28 in.
Length (Metric) 33 mm
Width (English) 0.50 in.
Width (Metric) 13 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.