Learn More
Nabertherm™ Chamber Furnace N Series
Product Code. 17338039 Shop All Nabertherm Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
9 L
30 L
61 L
87 L
Controller Type:
B500
C540
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17338039
missing translation for 'mfr': Nabertherm™ N07H1NKNE
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Universal chamber furnaces with radiation heating specifically designed to withstand heavy-duty use in the heat treatment shop. Particularly useful for processes such as tool making or for hardening jobs.
  • Compact, robust design
  • Three-sides heating: from both side walls and bottom
  • Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
  • Bottom heating protected by heat conducting SiC tiles
  • Stainless steel upper door jamb protects furnace structure when furnace is opened hot
  • Base frame included in the delivery, (N 7/H designed as table-top model)
  • Exhaust opening in the side of the furnace, or on rear wall of chamber furnace in the N 31/H models and higher
  • Temperature uniformity up to +/- 10°C according to DIN 17052-1
  • Low energy consumption due to multi-layer insulation
  • Gas spring dampers provide for easy door opening and closing
  • Heat resistant zinc paint for protection of door and door frame (for model N81 and larger)
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Controller Type C540
Capacity (Metric) 87 L
Type Chamber Furnace
Temperature Uniformity ±10°C
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato