Learn More
CFAP97 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00 EUR - 624.00 EUR
Specifications
Antigen KIAA1430
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18110368
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-47408
0.1 mL
624.00 EUR
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
18639595
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-47408-25ul
25 μL
415.00 EUR
25µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
CFAP97 Polyclonal specifically detects CFAP97 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1430
Polyclonal
Rabbit
Human
KIAA1430
KIAA1430
IgG
Affinity Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
57587
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EGEVDHSFFDSDFEEGKKCETNSVFDKQNDDPKERIDKDTKNVNSNTGMQTTENYLTEKGNERNVKFPPEHPVENDVTQTVSSFSLP
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt