Learn More
Cesium Chloride, 99.999% (Metals Basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure
Produktkode 15825228 Shop alle Thermo Scientific produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
Packaging:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek
100g
1kg
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15825228
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific J75822.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Used for density gradient high speed centrifugation separation of λ-phage, M13 and plasmid DNA. | CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Used for density gradient high speed centrifugation separation of λ phage, M13 and plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molecular Formula ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
MDL Number MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Boiling Point 1303°C
Melting Point 646°C
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 500 g
IUPAC Name cesium;chloride
Formula Weight 168.36
Percent Purity 99.999%
Grade Molecular Biology
Packaging Plastic bottle
Specific Gravity 3.99
Density 3.99
Assay Metal basis
Chemical Name or Material Cesium Chloride
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.