missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cenicriviroc Mesylate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16498827
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16498827

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY14882A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cenicriviroc Mesylate (TAK-652 Mesylate) is a dual CCR2/CCR5 antagonist, also inhibits both HIV-1 and HIV-2, and displays potent anti-inflammatory and antiinfective activity.

Cenicriviroc Mesylate (TAK-652 Mesylate) is a dual CCR2/CCR5 antagonist, also inhibits both HIV-1 and HIV-2, and displays potent anti-inflammatory and antiinfective activity.

Specifica

Chemical Name or Material Cenicriviroc Mesylate
CAS 497223-28-6
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C42H56N4O7S2
Quantity 5 mg
Synonym TAK-652 Mesylate TBR-652 Mesylate
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (126.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C1=C/C2=CC(C3=CC=C(OCCOCCCC)C=C3)=CC=C2N(CC(C)C)CCC1)NC4=CC=C([S@](CC5=CN=CN5CCC)=O)C=C4.OS(=O)(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 793.05
Formula Weight 793.05
Percent Purity 98.02%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato