Learn More
R&D Systems™ CellXVivo Human M2 Macrophage Differentiation Kit
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Kit
Förpackningsstorlek
1 set
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| For Use With (Application) | Cell Differentiation |
| Quantity | 1 Kit |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering