Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door
Product Code. 16326315
Click to view available options
Plug Type:
EU
Door Style:
Left-Sided Handle
Right-Sided Handle
Unit Size:
Each
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 16326315
Brand: Eppendorf™ 6731000041
Only null left
Add to basket
Add to basket
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
  • Advanced user Interface and front USB-ports
  • Fan-less design, smart racking system and innovative insulation concept
  • New magnetic door locking concept for outer and inner doors
  • Seamless chamber, easy disassembling
  • 180°C High Temperature Disinfection (HTD) with protocol, no internal HEPA-filters
  • Customizable tasks and alarms
  • Standard building management system and VisioNize connected lab
  • Vibration and turbulence protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacity (Metric) 170 L
Chamber Material Stainless Steel
CO2 Sensor Technology IR Sensor
Plug Type EU
Temperature Range (Metric) Ambient +4° to 50°C
Display VisioNize™ touch interface
Door Style Right-Sided Handle
O2 Sensor Technology ZrO2 (zirconium dioxide)
Ports 2
Dimensions (D x W x H) Interior 44.5 x 53.9 x 69.2 cm
Dimensions (L x W x H) 71.5 x 71.8 x 90.0 cm
Electrical Requirements 220 to 240 V, 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt