Learn More
Corning™ CellBIND™ 384-Well, CellBIND-Treated, Flat-Bottom, Low Flange Microplate
Shop All Corning Products
Click to view available options
Color:
Black, Clear Bottom
Unit Size:
Pack of 100
Description
Suited for fluorescent and luminescent assays using either top or bottom detection microplate readers.
Spécification
Spécification
| Format | Standard |
| Lid | With Lid |
| Culture Area | 0.06 cm2 |
| Array | 16 x 24 |
| Packaging | 20/Pk., 100/Cs. |
| Color | Black, Clear Bottom |
| Material | Polystyrene |
| Volume (Metric) Well | 112 μL |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (Metric) Working | 20 to 80 μL |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu