Learn More
CDC42 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
302.00 EUR - 498.00 EUR
Specifications
Antigen CDC42
Dilution Western Blot 0.04-0.4 μg/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18664147
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-68888-25ul
25 μL
302.00 EUR
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18601049
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-68888
100 μg
498.00 EUR
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
CDC42 Polyclonal antibody specifically detects CDC42 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
CDC42
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Breast Cancer, Cancer, Signal Transduction
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
998
IgG
Protein A purified
Western Blot 0.04-0.4 μg/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
CDC42Hs, cell division control protein 42 homolog, cell division cycle 42 (GTP binding protein, 25kDa), cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD), dJ224A6.1.1 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)), dJ224A6.1.2 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)), G25K, G25K GTP-binding protein, growth-regulating protein, GTP-binding protein, 25kD, small GTP binding protein CDC42
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: NVFDEAILAALEPPETQPKRKCCIF
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt