Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD79a/mb-1 (B-Cell Marker), Rabbit Monoclonal Antibody
Shop All Epredia ProductsDescription
Host Species: Rabbit
Clone: SP18
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse, rat, canine, monkey and opossum
Epitope: N-terminus
Immunogen: Synthetic peptide derived from N-terminal region of human CD79a protein
Molecular Weight: 50 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | CD79a/mb-1 (B-Cell Marker) |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SP18 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Synthetic peptide derived from N-terminal region of human CD79a protein |
| Quantity | 1 mL |
| Regulatory Status | IVD |
| Research Discipline | Cancer and Tumor Biology |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.