Learn More
CD45 Antibody (2B11 + PD7/26) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
689.00 EUR - 4140.00 EUR
Specifications
Antigen CD45
Clone 2B11 + PD7/26
Concentration 1.0 mg/mL
Dilution Western Blot 0.5-1.0ug/mL, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunohistochemistry -frozen 0.5-1.0ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1.0ug/mL, CyTOF-ready
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18432422
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-34528-1mg
1 mg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18438941
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-34528-0.1mg
0.1 mg
689.00 EUR
0.10mg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
CD45
1.0 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Unconjugated
Mouse
Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
10 mM PBS
5788
IgG1 κ
Protein A or G purified
2B11 + PD7/26
Western Blot 0.5-1.0ug/mL, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunohistochemistry -frozen 0.5-1.0ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1.0ug/mL, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Canine
B220, CD_antigen: CD45, CD45, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, EC:3.1.3.48, GP180, LCA, L-CA, Leukocyte common antigen, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypeptide, PTPRC, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen
Isolated neoplastic cells from T cell lymphoma (2B11); and human peripheral blood lymphocytes maintained in T cell growth factor (PD7/26)
Primary
Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt