Learn More
CD307a (FCRL1) Mouse anti-Human, BUV737, Clone: E3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 748655
Product Code. 17270235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 EUR
    663.59 EUR / 50µg
    Save 1.41 EUR
    0.21% Off
Description
CD307a (FCRL1) Monoclonal antibody specifically detects CD307a (FCRL1) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD307a (FCRL1)
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 737
FCRL1; FCRH1; IFGP1; IRTA5; Immunoglobulin superfamily Fc receptor gp42
Human FCRL1 cDNA
RUO
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
E3
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse
50 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV737 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis