Learn More
Novus Biologicals™ CD28 Antibody (FR104) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-28252-1mg
 View more versions of this product
Product Code. 30045596
  • 920.00 EUR / 1mg
Description
CD28 Monoclonal antibody specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD28
Monoclonal
Unconjugated
P10747
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG2
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
FR104
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44
CD28
1 mg
Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
940
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis