Learn More
CD163L1 Antibody (CD163L1/7972), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24185UV
579.70 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CD163L1 Monoclonal antibody specifically detects CD163L1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| CD163L1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| CD163 antigen B, CD163 antigen-like 1, CD163 molecule-like 1, CD163B, M160, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M160, UNQ6434/PRO23202 | |
| Recombinant fragment of human CD163L1 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| CD Markers, Cell Biology, Immunology | |
| 283316 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CD163L1/7972 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto