Learn More
CD138 Monoclonal Antibody (1D4), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen MHCD13804
Product Code. 10705523
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
R-phycoerythrin (PE) is a stable and highly soluble phycobiliprotein which provides maximal absorbance and fluorescence without susceptibility to internal or external fluorescence quenching, thus providing an exceptional quantum yields and molar extinction coefficients.
CD138 Monoclonal antibody specifically detects CD138 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD138
Monoclonal
PE
SDC1
AA408134; AA409076; CD antigen 138; CD138; CD138 antigen; heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor; HSPG; sCD138; SDC; Sdc1; soluble CD138; Sstn; syn-1; Synd; SYND1; Synd-1; SYNDECA; syndecan; syndecan 1; syndecan proteoglycan 1; Syndecan1; syndecan-1; synstatin
Mouse
purified
ASR
6382
4° C, store in dark
Liquid
Flow Cytometry
1D4
PBS with sucrose and 0.1% sodium azide
P18827
SDC1
Human CD138
500 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.