Läs mer
CCNB1 Mouse anti-Human, Clone: SPM619, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human CCNB1.
Brand:  Abnova MAB13179.100ug
Produktkod. 16021716
  • 509.00 EUR / 100µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
The protein encoded by this gene is a regulatory protein involved in mitosis. The gene product complexes with p34(cdc2) to form the maturation-promoting factor (MPF). Two alternative transcripts have been found, a constitutively expressed transcript and a cell cycle-regulated transcript, that is expressed predominantly during G2/M phase. The different transcripts result from the use of alternate transcription initiation sites. [provided by RefSeq]
Specifikationer
Specifikationer
CCNB1
Monoclonal
Unconjugated
Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells in 0.1 mL) Immunofluorescence (1-2 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
CCNB
Mouse
Protein A/G purification
RUO
891
Store at 4°C.
IgG1 κ
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed)
SPM619
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human CCNB1.
In 10mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide).
CCNB1
Recombinant protein corresponding to full length human CCNB1.
100 μg
Primary
Human
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.