Learn More
Cardiogenol C hydrochloride, MedChemExpress
Product Code. 16485088
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16485088
Brand: Medchem Express HY12319A
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
MedChemExpress Cardiogenol C hydrochloride is a potent cell-permeable pyrimidine inducer which prompts the differentiation of ESCs into cardiomyocytes (EC50=100 nM).
Cardiogenol C hydrochloride also acts cardiomyogenic on already lineage-committed progenitor cell types with a limited degree of plasticity. Cardiogenol C hydrochloride is a useful cardiomyogenic agent and can be used as a tool to improve cardiac repair by cell transplantation therapy in animal models.
Tekniske data
Chemical Name or Material Cardiogenol C hydrochloride
CAS 1049741-55-0
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C13H17ClN4O2
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 59 mg/mL (198.82 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (6.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.COC1=CC=C(NC2=NC=CC(NCCO)=N2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 296.75
Formula Weight 296.75
Percent Purity 99.76%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.