Learn More
Ratiolab™ Cardboard Grid Inserts
Beskrivelse
- Ultra low temperature-resistant cardboard
- For sample storage
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 10 |
| Material | Cardboard |
| Product Type | Grid Insert |
| For Use With (Application) | Sample storage |
| Holds | Sample storage tubes |
| Height (Metric) | 30mm |
| Width (Metric) | 133mm |
| Length (Metric) | 133mm |
| Array | 10 x 10 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?