Learn More
Tenak™ Cardboard Cryoboxes
Codice prodotto. 11531705 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensions (L x W x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Includes:
10 x 10 Divider
9 x 9 Divider
Dividers
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 36
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11531705
Marca: Tenak™ TE22240
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Combine Tenak™ Cardboard Cryoboxes with different grid inserts for tubes from 6 to 28.5mm in diameter. Available in many colors, the highly flexible;boxes can be used for larger laboratory containers when removing the grid.
  • Cardboard
  • Temperature resistant down to -80°C
  • Ideal for ultra-low temperature storage
Specifica
Color White
Material Cardboard
Shape Square
Type Cryo Box
For Use With (Application) Cryogenic Storage of Liquids
Includes Dividers
Quantity 36 Pack
Dimensions (L x W x H) 100 x 100 mm
Width (Metric) 100 mm
Height (Metric) 100 mm
Weight (Metric) 4.4 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato