Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase I Polyclonal Antibody
Description
Positive test controls include: 293T, Mouse liver, Mouse heart, Mouse brain. The target is usually found in the following locations: Cytoplasm. Immunogen sequence: MASPDWGYDD KNGPEQWSKL YPIANGNNQS PVDIKTSETK HDTSLKPISV SYNPATAKEI INVGHSFHVN FEDNDNRSVL KGGPFSDSYR LFQFHFHWGS TNEHGSEHTV DGVKYSAELH VAHWNSAKYS SLAEAASKAD GLAVIGVLMK VGEANPKLQK VLDALQAIKT KGKRAPFTNF DPSTLLPSSL DFWTYPGSLT HPPLYESVTW IICKESISVS SEQLAQFRSL LSNVEGDNAV PMQHNNRPTQ PLKGRTVRAS F.
Specifications
Specifications
| Antigen | Carbonic Anhydrase I |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 2.08 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | CA1 |
| Gene Accession No. | P00915, P13634 |
| Gene Alias | AW555628; CA I; CA1; ca1 {ECO:0000250; CAB; CA-I; CA-I {ECO:0000250; Car1; Car-1; Carbonate dehydratase I; carbonate dehydratase I {ECO:0000250; carbonic anhydrase 1; carbonic anhydrase 1 {ECO:0000250; Carbonic anhydrase B; carbonic anhydrase I; carbonic anhydrase I {ECO:0000250; epididymis secretory protein Li 11; HEL-S-11; UniProtKB:P00915} |
| Gene Symbols | CA1, Car1 |
| Show More |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.