Learn More
Carbazochrome sodium sulfonate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478336
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
16478336 100 mg 100mg
16434377 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16478336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0491A
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Carbazochrome sodium sulfonate (AC-17) is a capillary stabiliser and used for the research of haemorrhage. Carbazochrome sodium sulfonate is an antihemorrhagic agent.
Carbazochrome sodium sulfonate (AC-17) is a capillary stabiliser and used for the research of haemorrhage. Carbazochrome sodium sulfonate is an antihemorrhagic agent.
Tekniske data
Chemical Name or Material Carbazochrome sodium sulfonate
CAS 51460-26-5
Color Orange
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C10H11N4NaO5S
Quantity 100 mg
Synonym AC-17
Solubility Information DMSO : ≥ 49 mg/mL (152.05 mM)
SMILES O=S(C(CC1=C/C2=N/NC(N)=O)N(C)C1=CC2=O)(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 322.27
Formula Weight 322.27
Percent Purity 98.69%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.