Learn More
Erlab™ Captair Smart Glass Work Surface with Retention Tray
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Smart 321 Fume Hood
Smart 391 Fume Hood
Smart 392 Fume Hood
Smart 481 Fume Hood
Smart 483 Fume Hood
Smart 633 Fume Hood
Smart 714 Fume Hood
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- Tempered enameled glass worktop
- Includes retention tray filtering fume hoods
- Jointed frame
- Ergonomic arm rest for a comfortable working position
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | Smart 391 Fume Hood |
| Includes | Retention Tray |
| Depth (Metric) | 470 mm |
| Description | Jointed Frame |
| Width (Metric) | 903 mm |
| Product Type | Work Surface |
| Material | Tempered Glass |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur