Learn More
Erlab™ Captair™ Flex XLS 483 Series Fume Hood
Product Code. 12808663
Click to view available options
Flow Rate:
405 cfm
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12808663
Brand: Erlab™ A24G/K
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Product Type Fume Hood
Lighting Type Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Product Line Captair Flex
Amperage 4.8 A
Certifications/Compliance AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Depth (English) 31.5 in.
Depth (Metric) 800.1 mm
Flow Rate 405 cfm
For Use With (Application) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Height (English) Interior 41 in.
Height (Metric) 1314.45 to 1520.69 mm
Height (Metric) Interior 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Includes Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Model XLS483
Voltage 90/264 V
Wattage 191 W
Width (English) 50.25 in.
Width (Metric) 1276.35 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.