Learn More
Erlab™ Captair™ Flex XLS 483 Series Fume Hood
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Fume Hood |
| Lighting Type | Compact Tubular Fluorescent |
| Material | Steel, Polyester |
| Product Line | Captair Flex |
| Amperage | 4.8 A |
| Certifications/Compliance | AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998 |
| Depth (English) | 31.5 in. |
| Depth (Metric) | 800.1 mm |
| Flow Rate | 405 cfm |
| For Use With (Application) | For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?