missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CA-074 methyl ester, MedChemExpress
Description
CA-074 methyl ester is a specific inhibitor of Cathepsin B, which has potent bioactivities such as neuroprotective, anti-cancer, and anti-inflamatory effects.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | CA-074 methyl ester |
| CAS | 147859-80-1 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H31N3O6 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | CA-074Me |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (251.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C([C@@H]1[C@@H](C(NCCC)=O)O1)N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N(CCC2)[C@@H]2C(OC)=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 397.47 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?