Learn More
Butyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution, 50 μg/mL in acetone, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Beschreibung
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Spezifikation
Spezifikation
| Packaging | Glass Bottle |
| CAS | 1416711-53-9, 67-64-1 |
| Density | 0.79 g/cm3 |
| Flash Point | -17°C |
| Physical Form | Liquid |
| Boiling Point | 55°C to 57°C |
| Industry Type | Parabenes |
| Quantity | 1 mL |
| Grade | Analytical Standard |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur