Learn More
Butein, MedChemExpress
Beskrivning
Butein is a cAMP-specific PDE inhibitor with an IC50 of 10.4 μM for PDE4. Butein is a specific protein tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 16 and 65 μM for EGFR and p60c-src in HepG2 cells. Butein sensitizes HeLa cells to Cisplatin through AKT and ERK/p38 MAPK pathways by targeting FoxO3a. Butein is a SIRT1 activator (STAC).
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Butein |
| CAS | 487-52-5 |
| Color | Brownish Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H12O5 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | 2’,3,4,4’-tetrahydroxy Chalcone |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (183.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C(C(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)C(O)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 272.25 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?