Learn More
Buffer solution pH 6.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Buffer solution pH 6.0 (20°C) |
| Name Note | Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST |
| Boiling Point | 100°C |
| CAS Min % | ≥98.0000% |
| CAS Max % | ≤99.0000%, ≤2.0000% |
| CAS | 68-04-2, 144-33-2 |
| Density | 1.00 g/cm3 |
| Quantity | 1 L |
| Solution Type | Buffer |
| MDL Number | MFCD00012462 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer solution pH 6.0 (20 °C)
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?