Learn More
Buffer Colour Coded Concentrated Solution pH7.00 (Phosphate) Yellow, NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1 Ampule
6 Ea.
Unit Size:
1 ampoule
Pack of 6
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Yellow |
| Physical Form | Liquid |
| Quantity | 1 Ampule |
| Packaging | Ampoule |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido