Learn More
BRE Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
168.00 EUR - 507.00 EUR
Spezifikation
Antigen BRE
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18517452
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-76830-0.025mg
0.025 mg
168.00 EUR
25µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18537742
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-76830
0.1 mg
507.00 EUR
0.10mg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
BRE Polyclonal antibody specifically detects BRE in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
BRE
Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
NP_004890
9577
IgG
Peptide affinity purified
1 mg/mL
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS
brain and reproductive organ-expressed (TNFRSF1A modulator), BRCA1/BRCA2-containing complex subunit 45, subunit 4
Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human BRCC45. The immunogen is located within the last 50 amino acids of BRCC45. Amino Acid Squence: YSQAQKNYPYSPRWDGNE
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt