Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper
Shop All Brand Products
Click to view available options
Standard Taper Joint:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Borosilicate glass constrcution (Boro 3.3. to DIN 12252)
- Solid or semi-hollow
- Octagonal grip
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 1/Pk. |
| Standard Taper Joint | NS 29/32 |
| Material | Borosilicate Glass |
| Product Type | Ground Joint Stopper |
| Shape | Octagonal Grip (Semi-hollow) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido