Learn More
Boric Acid, Extra Pure, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10112140 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
5 kg
Packaging:
Plastic keg
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
10112140 500 g Plastic powder jar 500g
10449740 1 kg Plastic powder jar 1kg
10060020 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10112140 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/3760/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Boric Acid, Extra Pure, SLR, Eur. Ph.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3
Molecular Formula BH3O3
Molecular Weight (g/mol) 61.83
MDL Number MFCD00011337
InChI Key KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name boric acid
SMILES OB(O)O
Specifica
pH 3.8 to 4.8
Color White
Melting Point 169°C
Packaging Plastic powder jar
Vapor Pressure 2.7mbar at 20°C
Quantity 500 g
Physical Form Powder Solid
Formula Weight 61.83g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boric acid
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Reproductive toxicity Category 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-May damage fertility. May damage the unborn child.
Consigli di prudenza
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.