Learn More
Cole-Parmer™ Boekel Glass/Stainless Steel Desiccator
Click to view available options
Volume (Metric):
22 L
125 L
Dimensione della confezione:
Each
Descrizione
- Equalize pressure with manual pressure release valve
- Manual pressure relief valve lets you equalize internal and external pressure when opening door.
- Stainless steel desiccant tray holds one pound of desiccant
- High-polish 302 stainless steel cabinets with 3/16 in. thick glass door and sides for observing contents
- Door has double-action lock, one-piece rubber gasket and full-length hinge
- Manual pressure vent valve lets you release pressure
- Choose from flexboard or SS shelves
- SS desiccant tray holds one pound of desiccant
Specifica
Specifica
| Cabinet Style | Static-Free |
| Material | Stainless Steel, Glass |
| Product Type | Desiccator |
| Includes | 2 Adjustable Shelves |
| No. of Shelves | 2 |
| Shelf Positions | Adjustable |
| Volume (Metric) | 125 L |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 479.4 x 485.77 x 546.1 mm |
| Dimensions (L x W x H) | 480 x 485.77 x 546.1 mm |
| Length (Metric) | 560 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto