missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Pacific Pty Ltd BOD Nutrient Buffer Pillows

Product Code. 15524465
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
3 L
Unit Size:
Pack of 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (Metric) unitSize
15524465 3 L Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15524465 Supplier Hach Pacific Pty Ltd Supplier No. 1486166

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

For preparation of BOD5 dilution water.

For preparation of BOD5 dilution water. Pack of 50 pillows.

    Specifications

  • Application: Dilution water preparation
  • Description: Nutrients & Buffer
  • Formula: Nutrients & Buffer
  • Package Type: Powder Pillows
  • Units: 50/pk
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Volume (Metric) 3 L
Type Powder Pillows
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.