Learn More
Thermo Scientific™ Conductive Automation Tips for Qiagen™ Workstations
GREENER_CHOICE
Product Code. 10575241
Click to view available options
Volume (Metric):
300 μL
1000 μL
1100 μL
Filtered:
Filtered
Non-filtered
Fit for Purpose:
Certified Quality
Sterile
Sterile and PCR Ready
Förpackningsstorlek
Pack of 960
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10575241
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 953011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Qiagen™ Universal Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Qiagen™ Universal Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: Qiagen Rosys, Colibri and BioRobot 3000/8000/9600/9604.
  • Available in nonsterile, sterile and with the ART™ filter technology
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volume (Metric) 1000 μL
Filtered Filtered
Sterility Sterile
Color Black
Format Rack
Tip Style Conductive
Packaging 96 Tips/Tray, 10 Trays/Case
For Use With (Equipment) Universal Fit, Qiagen
Product Line Qiagen
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.