Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Swinging-Bucket Rotor
Product Code. 10733972 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Type:
BIOLiner Buckets
ClickSeal Biocontainment Lids
Microplate Carrier
O-ring
Swinging Bucket Rotor
For Use With (Equipment):
Lids
Sealing Lids
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 and SL 40/40F Centrifuges
Quantity:
1 Ea.
Set of 2
Set of 4
Dimensione della confezione:
2 sets
4 sets
Each
Pack of 4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10733972
Marca: Thermo Scientific™ 75003688
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Spin samples at 3,500rpm with the Thermo Scientific™ BIOLiner™ Swinging-Bucket Rotor.
Ordering Information:
Order BIOLiner Buckets (75-003-668, set of 4) and Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainment Lids (75-003-669, set of four) to complete assembly. Replacement O-rings for lids (75-003-688) and adapters are sold separately. Microplate carriers (50-036-70) and lids (75-003-689) are also available. Contact your sales representative for information.
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40, Multifuge™ X3/X3R, Megafuge 40/40R Centrifuge Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Replacement O-rings for Lids
Type O-ring
Capacity 4 x 750 mL
Max. RCF 2,739 x g
Max. Speed 3,500 rpm
Radius (Metric) 20 cm
Radius (Metric) Min. 10.5 cm
K Factor 13307
Max. Tube Length 124 mm
For Use With (Equipment) Lids
Angle 90°
Certifications/Compliance Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.
Diameter (Metric) Outside 98 mm
Biocontainment Yes
Quantity Set of 4
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato