missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bimatoprost, MedChemExpress

Product Code. p-200101791
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16478398

Brand: Medchem Express HYB0191

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Bimatoprost is a prostaglandin analog used topically (as eye drops) to control the progression of glaucoma and in the management of ocular hypertension.

Bimatoprost is a prostaglandin analog used topically (as eye drops) to control the progression of glaucoma and in the management of ocular hypertension.

Specifica

Chemical Name or Material Bimatoprost
Physical Form Powder
CAS 155206-00-1
Color White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H37NO4
Synonym AGN 192024
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.63 mM)
SMILES O=C(NCC)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 415.57
Formula Weight 415.57
Percent Purity 98.18%
Grade Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato