missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Betamethasone, TRC

Product Code. 18063320
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
250 mg
Unit Size:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18063320 50 mg 50mg
18060830 100 mg 100mg
18070740 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Artikelnummer. 18063320 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB32700050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 378-44-9
Molecular Formula C22 H29 F O5
Molecular Weight (g/mol) 392.46
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl- (8CI), (11β,16β)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-16β-methylprednisolone, 9α-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone, Becort, Bedifos, Betacorlan, Betacortil, Betacortril, Betadexamethasone, Betametasone, Betamethasone, Betamethazone, Betapredol, Betasolon, Bethamethasone, Betnelan, Betsolan, Bifas, Celestan, Celestene, Celeston, Celestone, Cidoten, Colircusi betamida, Dermabet, Desacort-Beta, Ethamethasoneb, Flosteron, Flubenisolone, NSC 39470, Rinderon, Rinderon A, Sch 4831, Visubeta, β-Methasone, β-Methasone alcohol
IUPAC Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO

Spezifikation

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight 392.1999
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Betamethasone
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.