Learn More
Bestatin, MedChemExpress
Product Code. 16484247
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16484247
Marque: Medchem Express HYB0134
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Bestatin is a natural, broad-spectrum, and competitive CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase inhibitor. Bestatin has anticancer effects.
Bestatin is a natural, broad-spectrum, and competitive CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase inhibitor. Bestatin has anticancer effects.
Spécification
Chemical Name or Material Bestatin
Physical Form Solid
CAS 58970-76-6
Color White
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C16H24N2O4
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Synonym Ubenimex
Solubility Information DMSO : 8.33 mg/mL (27.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 308.37
Formula Weight 308.37
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis