Learn More
Benzyl Alcohol, 99%, Pure
Product Code. 10011650 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
25 L
Packaging:
Glass bottle
Metal drum
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10011650
Brand: Thermo Scientific Acros 148390010
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-51-6
Molecular Formula C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
MDL Number MFCD00004599,MFCD03792087
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC Name phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass bottle
Linear Formula C6H5CH2OH
Refractive Index 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589nm)
Quantity 1 L
Beilstein 06, 428
Merck Index 15, 1127
Formula Weight 108.14
Vapor Pressure 0.13mbar at 20°C
Percent Purity ≥98.5%
Grade Pure
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Benzyl alcohol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Faroangivelser
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Skyddsangivelse
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.