Learn More
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, 98%
Product Code. 11354589
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
50g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11354589
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12387.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 81927-55-1 | C9H8Cl3NO | 252.52 g/mol
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate is used for the acid-catalyzed benzylation of hydroxy groups. It acts as reagent during the synthesis of funiculosin dimethyl ether and (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. It can also be used for mild esterification of carboxylic acids in the presence of a catalytic amount of BF3 etherate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate is used for the acid-catalyzed benzylation of hydroxy groups. It acts as reagent during the synthesis of funiculosin dimethyl ether and (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. It can also be used for mild esterification of carboxylic acids in the presence of a catalytic amount of BF3 etherate.
Solubility
Miscible with cyclohexane/dichloromethane.
Notes
Moisture and light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81927-55-1
Molecular Formula C9H8Cl3NO
Molecular Weight (g/mol) 252.52
MDL Number MFCD00000805
InChI Key HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 144968
IUPAC Name benzyl 2,2,2-trichloroethanimidate
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Density 1.356
Boiling Point 110°C to 114°C (0.5 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.545
Quantity 25 g
Beilstein 2525375
Sensitivity Moisture sensitive
Synonym benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate
Solubility Information Miscible with cyclohexane/dichloromethane.
Formula Weight 252.53
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis