Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Icewares Rectangular Floating Tube Racks
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
- Tubes are easy to insert
- Expanded polymer foam holds tubes secure; allows them to come out easily when needed
- Float in water, dry ice alcohol slurries or liquid nitrogen
- Temperature range: -196° to +100°C (-321° to +212°F)
- Chemical resistant
- Impervious to moisture and odors
- Unbreakable under normal use conditions
- Fit in 4.0 (1 rack) and 9.0L (3 racks) Magic Touch Ice Pans
Thin Rectangular Racks
- Thickness, 0.375 in.
- Hold up to 36 x 1.5mL microcentrifuge tubes
Thick Rectangular Racks
- Thickness, 0.625 in.
- Hold up to 24 x 15mL conical tubes or 14mL Falcon™ tubes
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Blue |
| Holds | Tubes (15 mL) |
| Material | Polymer Foam |
| Positions | 24 |
| Dimensions (L x W) | 9.25 x 4.25 in. (23.5 x 10.8cm) |
| Length (Metric) | 23.5 cm |
| Length (English) | 9.25 in. |
| Width (English) | 4.25 in. |
| Product Type | Tube Rack |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?