Learn More
Bel Art™ Hydrometer Racks
Product Code. p-52870 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Holds:
Hydrometers (Long)
Hydrometers (Short)
Height (Metric):
20.6 cm
21.5 cm
Unit Size:
Each
Product Code. 11749695
Brand: Bel Art™ F189880001
Only null left
Add to basket
Add to basket
Safe storage for glass hydrometers
  • Holds 18 hydrometers in vertical position
  • The middle and top plates have 25 mm (1 in.) diameter holes, bottom plate wells taper from 25 mm to 9 mm to hold the hydrometer bulb securely
  • Extended base measures 21 x 21.6 cm for tip-proof stability
  • Overall height: 25.1 cm with handles for easy transport
  • Rugged polypropylene construction, steam autoclavable at 121°C (250°F)
Specifications
Includes Rack Only
Product Type Hydrometer Rack
Autoclavable Not Autoclavable
Holds Hydrometers (Short)
Material Polypropylene
Positions 18
Shelves None
Size 210 x 216 x 251 mm
Length (Metric) 216 mm
Width (Metric) 20.6 cm
Width (English) 8.25 in.
Height (Metric) 20.6 cm
Height (English) 9.87 in.
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado